Learn More
Xanthine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Xanthine |
| CAS | 69-89-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C5 H4 N4 O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1H-Purine-2,6-dione','3,9-dihydro-, 1H-Purine-2,6-dione','3,7-dihydro- (9CI), Xanthine (8CI), 1H,3H,7H-Xanthine, 1H,3H,9H-Xanthine, 1H-Purine-2,6-diol, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurine, 2,6-Dioxopurine, 3,9-Dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydropurine-2,6-dione, 9H-Purine-2,6(1H,3H)-dione, Isoxanthine, NSC 14664, Pseudoxanthine, Purine-2,6(1H,3H)-dione, Xan, Xanthic oxide, Xanthin |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11) |
| SMILES | O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1 |
| Nom IUPAC | 3,7-dihydropurine-2,6-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.11 |
| Show More |