Learn More
MedChemExpress Xanthohumol
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 354.4 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 6754-58-1 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 99.6% |
| Solubilité | DMSO : 83.33 mg/mL (235.13 mM∣Need ultrasonic) |
| Cible | COX∣Acyltransferase∣Apoptosis∣HSV∣CMV∣Influenza Virus |
| Quantité | 25 mg |