Learn More
Xanthone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11402567 25 g 25g
11412567 100 g 100g
11422567 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11402567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14812.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.61€
    42.65€ / 25g
    Économisez 8.96€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90-47-1 | C13H8O2 | 196.205 g/mol
Xanthone is used predominantly as oxygenated polycyclic aromatic compounds, and as a vasorelaxant. It can be used as a fluorescent agent, as well as an intermediate in organic synthesis and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La xanthone est utilisée principalement comme composé aromatique polycyclique oxygéné et comme vasorelaxant. Elle peut servir d’agent fluorescent et être utilisée comme intermédiaire dans la synthèse organique et la recherche chimique.
Solubilité
Elle est soluble dans l’eau (en partie), le chloroforme, le toluène chaud, l’éther (légèrement) et l’alcool chaud.
Remarques
Stable dans des conditions normales Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-47-1
Formule moléculaire C13H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.205
Numéro MDL MFCD00005060
Clé InChI JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme xanthone, 9h-xanthen-9-one, 9-xanthenone, benzophenone oxide, 9-oxoxanthene, genicide, xanthenone, 9-xanthone, diphenylene ketone oxide, dibenzo-gamma-pyrone
CID PubChem 7020
ChEBI CHEBI:37647
Nom IUPAC xanthène-9-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanthone
Point de fusion 174°C to 178°C
Point d’ébullition 350°C to 351°C
Quantité 25 g
Beilstein 140443
Merck Index 14,10062
Informations sur la solubilité It is Soluble in water (partly),chloroform,hot Toluene,ether (slightly),and hot alcohol.
Poids de la formule 196.21
Pourcentage de pureté 99%