Learn More
Xanthone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Xanthone is used predominantly as oxygenated polycyclic aromatic compounds, and as a vasorelaxant. It can be used as a fluorescent agent, as well as an intermediate in organic synthesis and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La xanthone est utilisée principalement comme composé aromatique polycyclique oxygéné et comme vasorelaxant. Elle peut servir d’agent fluorescent et être utilisée comme intermédiaire dans la synthèse organique et la recherche chimique.
Solubilité
Elle est soluble dans l’eau (en partie), le chloroforme, le toluène chaud, l’éther (légèrement) et l’alcool chaud.
Remarques
Stable dans des conditions normales Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Xanthone |
| Point de fusion | 174°C to 178°C |
| Point d’ébullition | 350°C to 351°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 140443 |
| Merck Index | 14,10062 |
| Informations sur la solubilité | It is Soluble in water (partly),chloroform,hot Toluene,ether (slightly),and hot alcohol. |
| Poids de la formule | 196.21 |
| Pourcentage de pureté | 99% |