Learn More
Xanthone, TRC
Code produit 30454861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454861 1 g 1g
30450359 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30454861 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX5001001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-47-1
Formule moléculaire C13 H8 O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.2
Synonyme Xanthen-9-one (8CI), 9-Oxoxanthene, 9-Xanthone, 9H-Xanthene, 9-oxo-, Benzophenone oxide, Dibenzo-γ-pyrone, Diphenylene ketone oxide, Genicide, NSC 14978, Xanthenone, Xanthone
Nom IUPAC Xanthen-9-one
SMILES O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanthone
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
Poids de la formule 196.0524