Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihydrate de xanthosine, 99 %
Code produit 15646804 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15646804 5 g 5g
15636804 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15646804 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 207630050
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5968-90-1 | C10H12N4O6·2H2O | 320.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5968-90-1
Formule moléculaire C10H12N4O6·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 320.26
Clé InChI AQQAMLPKPXTPOL-GWTDSMLYSA-N
Synonyme xanthosine dihydrate, unii-1u62i480sp, 9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purine-2,6-diol dihydrate, xanthosine, dihydrate, xanthosine dihydrate mi, xanthosine,dihydrate, 9-beta-d-ribofuranosyl xanthine dihydrate, 9-, a-d-ribofuranosylxanthine, xanthosine, dihydrate 8ci,9ci
CID PubChem 91886582
Nom IUPAC 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purine-2,6-dione ; hydraté
SMILES C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)CO)O)O)NC(=O)NC2=O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanthosine dihydrate
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 14,10065
Conditions de rotation spécifiques −53.00 (22.00°C c=8, 0.3N NaOH)
Rotation spécifique -53
Poids de la formule 320.26
Pourcentage de pureté 99%