Learn More
Xanthosine dihydratée, TRC
Code produit 17904275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17904275 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17904275 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX7421001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Xanthosine Dihydrate
CAS 5968-90-1
Formule moléculaire C10 H12 N4 O6 . 2 H2 O
Quantité 1 g
Synonyme 3,9-Dihydro-9-β-D-ribofuranosyl-1H-purine-2,6-dione Dihydrate, Xanthine Riboside Dihydrate;9-β-D-Ribofuranosylxanthine Dihydrate, NSC 18930 Dihydrate, Xanthine-9 β-D-Ribofuranoside Dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C10H12N4O6.2H2O/c15-1-3-5(16)6(17)9(20-3)14-2-11-4-7(14)12-10(19)13-8(4)18;;/h2-3,5-6,9,15-17H,1H2,(H2,12,13,18,19);2*1H2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
SMILES O.O.OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC(=O)Nc23
Nom IUPAC 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthétyl)oxolan-2-yl]-3H-purine-2,6-dione ; dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 320.256
Poids de la formule 320.0968