Learn More
Xanthurenic acid, MedChemExpress
Code produit 16439376
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439376 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW014666
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Xanthurenic acid is a putative endogenous Group II metabotropic glutamate receptor agonist, on sensory transmission in the thalamus.
Xanthurenic acid is a putative endogenous Group II metabotropic glutamate receptor agonist, on sensory transmission in the thalamus.
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanthurenic acid
CAS 59-00-7
Couleur Deep Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H7NO4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 8.93 mg/mL (43.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=NC2=C(O)C=CC=C2C(O)=C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 205.17
Poids de la formule 205.17
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism