Learn More
Xanthydrol, TRC
Code produit 30451246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451246 2.5 g 2.50g
30449388 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30451246 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX7436502.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanthydrol
CAS 90-46-0
Formule moléculaire C13 H10 O2
Quantité 2.5 g
Synonyme 9H-Xanthen-9-ol, 9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthydrol, NSC 4038
Formule InChI InChI=1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
SMILES OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
Nom IUPAC 9H-xanthen-9-ol
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Poids de la formule 198.0681