Learn More
Waters Corporation XBridge BEH HILIC XP Column
Code produit 17103482
Encompass
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Quantité:
1 de chaque
3/paquet
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Quantité unitSize
17103482 100 mm 3 mm 1 de chaque 1 pièce
17143472 50 mm 2,1 mm 1 de chaque -
17132512 30 mm 2,1 mm 3/paquet -
17142512 50 mm 2,1 mm 3/paquet 3 pièces
17152512 75 mm 2,1 mm 3/paquet 3 pièces
17162512 100 mm 2,1 mm 3/paquet -
17172512 30 mm 3 mm 3/paquet 3 pièces
17182512 50 mm 3 mm 3/paquet -
17192512 75 mm 3 mm 3/paquet -
17102522 100 mm 3 mm 3/paquet 3 pièces
17133472 30 mm 2,1 mm 1 de chaque 1 pièce
17153472 75 mm 2,1 mm 1 de chaque -
17163472 100 mm 2,1 mm 1 de chaque -
17173472 30 mm 3 mm 1 de chaque -
17183472 50 mm 3 mm 1 de chaque 1 pièce
17193472 75 mm 3 mm 1 de chaque 1 pièce
17113482 30 mm 4,6 mm 1 de chaque 1 pièce
17123482 50 mm 4,6 mm 1 de chaque -
17133482 75 mm 4,6 mm 1 de chaque -
17143482 100 mm 4,6 mm 1 de chaque -
17122602 150 mm 2,1 mm 3/paquet 3 pièces
17132602 150 mm 3 mm 3/paquet -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Code produit 17103482 Fournisseur Waters Corporation Code fournisseur 186006083
XBridge BEH HILIC columns contain unbonded BEH substrate and are designed to retain and separate very polar compounds.
  • These unique columns are optimized and tested to produce efficient, reproducible separations under HPLC HILIC conditions.
  • More rugged than silica based HILIC phases, the BEH particle's chemical stability results in long column lifetimes.
  • Packed in ultra-low dispersion hardware, 2.5 μm eXtended Performance [XP] columns enable exceptional separation performance, robustness and throughput for HPLC assays while enabling a seamless transition path toward UPLC adoption.
Spécification
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 18000 psi (1240 Bar)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 2.5 μm
Porosité 130 Å
Quantité 1 de chaque
Type d’USP L3
“End-capped” No
Type eXtended Performance (XP) Column