Learn More
Waters Corporation XBridge BEH HILIC XP Column
Code produit. 17143472
Encompass
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Quantité:
1 de chaque
3/paquet
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Code produit. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Quantité unitSize
17143472 50 mm 2,1 mm 1 de chaque -
17132512 30 mm 2,1 mm 3/paquet -
17142512 50 mm 2,1 mm 3/paquet 3 pièces
17152512 75 mm 2,1 mm 3/paquet 3 pièces
17162512 100 mm 2,1 mm 3/paquet -
17172512 30 mm 3 mm 3/paquet 3 pièces
17182512 50 mm 3 mm 3/paquet -
17192512 75 mm 3 mm 3/paquet -
17102522 100 mm 3 mm 3/paquet 3 pièces
17133472 30 mm 2,1 mm 1 de chaque 1 pièce
17153472 75 mm 2,1 mm 1 de chaque -
17163472 100 mm 2,1 mm 1 de chaque -
17173472 30 mm 3 mm 1 de chaque -
17183472 50 mm 3 mm 1 de chaque 1 pièce
17193472 75 mm 3 mm 1 de chaque 1 pièce
17103482 100 mm 3 mm 1 de chaque 1 pièce
17113482 30 mm 4,6 mm 1 de chaque 1 pièce
17123482 50 mm 4,6 mm 1 de chaque -
17133482 75 mm 4,6 mm 1 de chaque -
17143482 100 mm 4,6 mm 1 de chaque -
17122602 150 mm 2,1 mm 3/paquet 3 pièces
17132602 150 mm 3 mm 3/paquet -
22 options
Code produit. 17143472
Marque: Waters Corporation 186006077
XBridge BEH HILIC columns contain unbonded BEH substrate and are designed to retain and separate very polar compounds.
  • These unique columns are optimized and tested to produce efficient, reproducible separations under HPLC HILIC conditions.
  • More rugged than silica based HILIC phases, the BEH particle's chemical stability results in long column lifetimes.
  • Packed in ultra-low dispersion hardware, 2.5 μm eXtended Performance [XP] columns enable exceptional separation performance, robustness and throughput for HPLC assays while enabling a seamless transition path toward UPLC adoption.
Spécification
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 18000 psi (1240 Bar)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 2.5 μm
Porosité 130 Å
Quantité 1 de chaque
Type d’USP L3
“End-capped” No
Type eXtended Performance (XP) Column