Learn More
Waters Corporation XBridge Prep HILIC Column
Code produit 17162892
Encompass
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
19 mm
30 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
17162892 50 mm 19 mm -
17172892 100 mm 19 mm 1 pièce
17182892 150 mm 19 mm 1 pièce
17192892 50 mm 30 mm -
17102902 100 mm 30 mm 1 pièce
17112902 150 mm 30 mm 1 pièce
17122902 250 mm 19 mm -
17132902 250 mm 30 mm 1 pièce
17142902 50 mm 50 mm 1 pièce
17152902 100 mm 50 mm 1 pièce
17162902 150 mm 50 mm -
17172902 250 mm 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17162892 Fournisseur Waters Corporation Code fournisseur 186004724
XBridge BEH HILIC columns contain unbonded BEH substrate and are designed to retain and separate very polar compounds.
  • These unique columns are optimized and tested to produce efficient, reproducible separations under HPLC HILIC conditions.
  • More rugged than silica based HILIC phases, the BEH particle's chemical stability results in long column lifetimes.
Spécification
Diamètre (métrique) 19 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 6000 psi (415 Bar)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 5 μm
Porosité 130 Å
Quantité 1/Ea.
Type d’USP L3
“End-capped” No
Type Colonne