Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues pour échantillonneur automatique XCHANGEtrade; CTC PAL-xt
Code produit 15279263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,63 mm
0,71 mm
Matériau:
Métal (piston)
PTFE (piston)
Pointe en PTFE (piston)
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure Matériau Conditionnement
15279263 50 μl 0,71 mm Pointe en PTFE (piston) 1 pièce
15249263 25 μl 0,63 mm PTFE (piston) 1 pièce
15259263 25 μl 0,71 mm Pointe en PTFE (piston) 1 pièce
15219263 10 μl 0,63 mm Métal (piston) 1 pièce
15229263 10 μl 0,71 mm Métal (piston) 1 pièce
15239263 10 μl 0,63 mm PTFE (piston) 1 pièce
15269263 50 μl 0,63 mm Pointe en PTFE (piston) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15279263 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 2928430
Expédition estimée: 07-01-2027
Permet d’ajouter des étalons internes sans contamination croisée
ulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliRésultats exacts et reproductibles/liliDisponible en tant que piston à pointe en métal ou en PTFE/li/ul
Spécification
Matériau Pointe en PTFE (piston)
Description Seringue pour échantillonneur automatique
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,17 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,71 mm
Volume (métrique) 50 μl
Type de pointe d’aiguille LC