Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC Seringue PAL-XT pour GC
Code produit 15229273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 μl
250 μl
1 ml
Diamètre (métrique) interne:
0,15 mm
0,32 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (métrique) interne unitSize
15229273 250 μl 0,15 mm 1 pièce
15269273 1 ml 0,32 mm 1 pièce
15299263 100 μl 0,15 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15229273 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 2928610
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les connaissances et l’expertise qui entrent dans la fabrication d’une seringue SGE offrent des performances exceptionnelles et une qualité supérieure.
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • Résultats exacts et reproductibles
Spécification
Description Seringue CTC PAL-XT
Calibre d’aiguille 23 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,15 mm
Diamètre (métrique) interne 0,15 mm
Diamètre (métrique) externe 0,63 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,63 mm
À utiliser avec (application) Pour la chromatographie en phase gazeuse, la manipulation de liquides
Volume (métrique) 250 μl
Type de pointe d’aiguille Cône