Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC Seringue PAL-XT pour GC
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
Specifications
Specifications
| Description | Seringue CTC PAL-XT |
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,15 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,15 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,63 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la chromatographie en phase gazeuse, la manipulation de liquides |
| Volume (métrique) | 100 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 56 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |