Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC Seringue PAL-XT pour LC
Product Code. 15279273
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Diamètre (métrique) interne:
0,17 mm
0,375 mm
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Diamètre (métrique) interne Unit Size
15279273 1 ml 0,375 mm 1 pièce
15259273 500 μl 0,375 mm 1 pièce
15209273 100 μl 0,17 mm 1 pièce
15239273 250 μl 0,375 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15279273 Supplier Trajan Scientific and Medical™ Supplier No. 2928830
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les connaissances et l’expertise qui entrent dans la fabrication d’une seringue SGE offrent des performances exceptionnelles et une qualité supérieure
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • Résultats exacts et reproductibles
Specifications
Description Seringue CTC PAL-XT pour LC
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,375 mm
Diamètre (métrique) interne 0,375 mm
Diamètre (métrique) externe 0,71 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,71 mm
À utiliser avec (application) Pour la manipulation des liquides et LC
Type de produit Pointe LC
Volume (métrique) 1 ml
Type de pointe d’aiguille LC