Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ Seringues à utiliser avec MEPS POUBELLES
Code produit 15219273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 μl
250 μl
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15219273 250 μl 1 pièce
15289263 100 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15219273 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 2928600
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec piston à pointe en PTFE
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • À utiliser sur CTC PAL-xt
Injections précises et reproductibles. Seringues XCHANGE spécialement conçues pour MEPS Applications
Spécification
Matériau PTFE (piston)
Diamètre (métrique) externe Corps de seringue de 6,7 mm
Volume (métrique) 250 μl