Learn More
Dichlorhydrate de XE 991, TRC
Code produit 30453412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30453412 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453412 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX75093510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau XE 991 Dihydrochloride
CAS 122955-13-9
Formule moléculaire C26H20N2O • 2(HCl)
Quantité 10 mg
Synonyme DR 960418, XE 991, 10,10-Bis(4-pyridinylmethyl)-9(10H)-anthracenone
Formule InChI InChI=1S/C26H20N2O.2ClH/c29-25-21-5-1-3-7-23(21)26(17-19-9-13-27-14-10-19,18-20-11-15-28-16-12-20)24-8-4-2-6-22(24)25;;/h1-16H,17-18H2;2*1H
SMILES O=C1C2=C(C(CC3=CC=NC=C3)(C4=CC=CC=C41)CC5=CC=NC=C5)C=CC=C2.Cl.Cl
Nom IUPAC dichlorhydrate de 10,10-bis(pyridin-4-ylméthyl)anthracène-9(10H)-one
Poids moléculaire (g/mol) 449.37
Poids de la formule 448.12