Learn More
TNCBio™ Xerumfree™
Code produit p-200007031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
12 x 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17896927 100 ml 1 pièce
17806937 500 ml 1 pièce
17886927 12 x 500 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17896927 Fournisseur TNCBio™ Code fournisseur XF2120100
Additif défini et ACF pour la culture cellulaire sans sérum.
Additif défini pour la culture cellulaire sans sérum. Sans composé animal/humain.
Spécification
Couleur Liquide transparent
Contenu et stockage 4°C
Forme Liquide
Type de produit Supplément de culture cellulaire
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Osmolalité 285 à 325 mOsm/kg
pH 7 à 8
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Bloc de réfrigération