Learn More
Ximelagatran-d11, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ximelagatran-d11 |
| Formule moléculaire | C24H24D11N5O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | N-[(1R)-1-(Cyclohexyl-d11)-2-[(2S)-2-[[[[4-[(hydroxyamino)iminomethyl]phenyl]methyl]amino]carbonyl]-1-azetidinyl]-2-oxoethyl]glycine Ethyl Ester, Exanta-d11, H 376/95-d11 |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H35N5O5/c1-2-34-20(30)15-26-21(17-6-4-3-5-7-17)24(32)29-13-12-19(29)23(31)27-14-16-8-10-18(11-9-16)22(25)28-33/h8-11,17,19,21,26,33H,2-7,12-15H2,1H3,(H2,25,28)(H,27,31)/t19-,21?/m0/s1/i3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,17D |
| SMILES | O=C([C@@H]1CCN1C([C@@H](C2([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H])NCC(OCC)=O)=O)NCC3=CC=C(C(NO)=N)C=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 484.63 |