Learn More
Cytiva Colonnes de chromatographie XK (vides)
Code produit p-4948800 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
200mm
200 mm
300mm
400mm
600mm
700mm
1000mm
Diamètre (métrique) interne:
16mm
16 mm
26mm
26 mm
50mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11320342 300mm 50mm 1 pièce
11330332 200 mm 16 mm 1 pièce
11370332 200 mm 26 mm 1 pièce
11380332 400mm 26mm 1 pièce
11338410 200mm 50mm 1 pièce
11360332 1000mm 16mm 1 pièce
11340332 400mm 16mm 1 pièce
11350332 700mm 16mm -
11390332 700mm 26mm 1 pièce
11330342 600mm 50mm 1 pièce
11300342 1000mm 26mm 1 pièce
11340342 1000mm 50mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11320342 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28988953
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Garantissent un fonctionnement sans problème à basse ou moyenne pression. Cytiva Les colonnes de chromatographie XK (vides) se connectent directement aux instruments de conception ÄKTA ou à d'autres systèmes de chromatographie liquide. Le système convivial garantit un conditionnement reproductible et précis.
Les colonnes XK sont fabriquées en verre borosilicaté robuste, qui présente une excellente résistance chimique et est compatible avec les solutions aqueuses et la plupart des solvants organiques utilisés dans le cadre de la chromatographie liquide de macromolécules. Les tubes transparents permettent l’inspection visuelle du lit de milieu et sont disponibles dans une large gamme de dimensions de colonne pour répondre aux nombreux et divers besoins de purification.
Le remplissage des colonnes s’effectue à l’aide d’un réservoir de remplissage ou d’un tube de colonne supplémentaire qui se fixe avec un connecteur de remplissage. Le QuickLock Le mécanisme de l'arbre adaptateur facilite le déplacement rapide et aisé de l'adaptateur, simplifiant ainsi le réglage de la hauteur du lit, le démontage et le nettoyage. Le piston de l’adaptateur est conçu pour obtenir un débit uniforme, ce qui maintient l’intégrité du lit rempli de milieu pendant son utilisation.
  • Piston conçu pour assurer une distribution homogène du tampon et un remplissage reproductible
  • Adaptateur QuickLock mécanisme facilitant la manipulation et le nettoyage de la colonne
  • Raccords pour connexion directe aux systèmes de chromatographie
  • Chemise de refroidissement pour les purifications sensibles
  • Vaste gamme de pièces de rechange facilitant la maintenance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Colonnes de chromatographie XK (vides)
Volume du lit Hauteur du lit (un adaptateur) : 140 à 280 mm
Hauteur du lit (deux adaptateurs) : 0 à 280 mm
Diamètre (métrique) interne 50mm
Hauteur (métrique) 300mm
Débit Entrée / sortie (dia. int.) : 1.55 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pression max. 3 bar
Granulométrie Taille des pores de 10 μ m
Type de support Filet en PP (fibre de verre renforcée) / polyamide
Type de colonne Colonne de chromatographie vide
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase liquide à pression basse à moyenne
Show More Show Less
Non résistante à l’acétone, aux cétones, aux hydrocarbures chlorés, aux esters aliphatiques et au phénol.
À éviter : >NaOH à 10 %, > 10 % HCl, > acide acétique à 5 % et acides minéraux puissants.