Learn More
XL041, MedChemExpress
Code produit 16470959
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470959 1 mg
16464746 100 mg
16460057 50 mg
16443668 10 mg
16416407 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16470959 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101973
MedChemExpress XL041 (BMS-852927) is an LXRβ-selective agonist.
XL041 (BMS-852927) is an LXRβ-selective agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau XL041
CAS 1256918-39-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H28Cl2F2N2O4S
Quantité 1 mg
Synonyme BMS-852927
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (164.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)C1=CN(C2=CC=C(C3=CC(S(=O)(C)=O)=C(CO)C(F)=C3)C=C2F)C(C(C)(C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 609.51
Poids de la formule 609.51
Pourcentage de pureté 99.44%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation