Learn More
XL228, MedChemExpress
Code produit 16462867
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16462867 50 mg
16436798 10 mg
16426916 100 mg
16419347 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16462867 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15749
MedChemExpress XL228 is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 5, 3.1, 1.6, 6.1, 2 nM for Bcr-Abl, Aurora A, IGF-1R, Src and Lyn, respectively.
XL228 is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 5, 3.1, 1.6, 6.1, 2 nM for Bcr-Abl, Aurora A, IGF-1R, Src and Lyn, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau XL228
Forme physique Solid
CAS 898280-07-4
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H31N9O
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (190.45 mM)
SMILES CN1CCN(C2=CC(NC3=NNC(C4CC4)=C3)=NC(NCC5=CC(C(C)C)=NO5)=N2)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 437.54
Poids de la formule 437.54
Pourcentage de pureté 99.29%
Qualité Research