Learn More
XL388, MedChemExpress
Code produit 16488517
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488517 5 mg
16472017 50 mg
16465868 10 mg
16456336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16488517 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13806
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress XL388 is a highly potent and ATP-competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 9.9 nM. XL388 simultaneously inhibits both mTORC1 and mTORC2.
XL388 is a highly potent and ATP-competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 9.9 nM. XL388 simultaneously inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Spécification
Nom chimique ou matériau XL388
CAS 1251156-08-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H22FN3O4S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (109.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCOC2=CC=C(C3=CC=C(N)N=C3)C=C2C1)C4=CC=C(S(=O)(C)=O)C(F)=C4C
Poids moléculaire (g/mol) 455.5
Poids de la formule 455.5
Pourcentage de pureté 99.25%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease