Learn More
XL388, TRC
Code produit 30453787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453787 10 mg 10mg
30449116 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30453787 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX74622010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1251156-08-7
Formule moléculaire C23 H22 F N3 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 455.5
Synonyme (7-(6-Aminopyridin-3-yl)-2,3-dihydrobenzo[f][1,4]oxazepin-4(5H)-yl)(3-fluoro-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl)methanone, [7-(6-Amino-3-pyridinyl)-2,3-dihydro-1,4-benzoxazepin-4(5H)-yl][3-fluoro-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl]-methanone
Nom IUPAC [7-(6-aminopyridine-3-yl)-3,5-dihydro-2H-1,4-benzoxazepine-4-yl]-(3-fluoro-2-méthyl-4-méthylsulfonylphényl)méthanone
SMILES Cc1c(F)c(ccc1C(=O)N2CCOc3ccc(cc3C2)c4ccc(N)nc4)S(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau XL388
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H22FN3O4S/c1-14-18(5-7-20(22(14)24)32(2,29)30)23(28)27-9-10-31-19-6-3-15(11-17(19)13-27)16-4-8-21(25)26-12-16/h3-8,11-12H,9-10,13H2,1-2H3,(H2,25,26)
Poids de la formule 455.1315