Learn More
Thermo Scientific™ Gélose XLD
Description
Isolez et identifiez les sous-espèces de Salmonella et Shigella grâce à la gélose Thermo Scientific™ XLD, un milieu sélectif qui se base sur la fermentation du xylose, la décarboxylation de la lysine et la production de sulfure d’hydrogène pour la différenciation primaire des shigellae et salmonellae à partir de bactéries non pathogènes.
Salmonella et Shigella sont les principales causes des maladies entériques bactériennes et leur transmission s’effectue par ingestion de matières fécales, par contact entre les personnes ou par ingestion d’aliments ou d’eaux contaminés. L’ingestion d’un nombre relativement faible d’organismes peut causer une infection symptomatique. Salmonella et Shigella sont des bacilles aérobies oxydase-négatives à Gram négatif. Certains organismes de Salmonella et tous les organismes de Shigella sont immobiles.
Ce milieu est testé conformément à la norme ISO 11133-2 et est recommandé dans la norme ISO 6579 pour les tests de Salmonella.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Testée conformément à la norme CEN ISO/TS 11133-2. Selon la norme ISO 6579 |
| Couleur | Vermillon, transparent |
| Contenu et stockage | 2°C à 12°C |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de milieu | Gélose XLD |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |