Learn More
Thermo Scientific™ Bi-boîte gélose XLD / gélose Brilliance™ pour Salmonella
Code produit 11984172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Bi-plaque de 90 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
11984172 Bi-plaque de 90 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11984172 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5248E
 Article restreint
En stock
Travaillez efficacement et conformément à la méthode ISO en détectant des salmonelles à l’aide d’une double-plaque qui associe la gélose Thermo Scientific™ XLD et la Brilliance™ Salmonella.
Travaillez efficacement et selon la méthode ISO pour la détection des salmonelles avec une biplaque qui associe la gélose Thermo Scientific™ XLD et la Salmonella Brilliance™.
Obtenez plus de résultats à partir de l’échantillon d’un seul patient et fournissez davantage d’informations diagnostiques tout en réduisant le problème de capacité de stockage dans l’incubateur grâce à une bi-boîte qui comprend deux milieux microbiologiques couramment utilisés.
La gélose XLD est un milieu sélectif pour l’isolement et la différenciation de Salmonella reposant sur la fermentation du xylose, la décarboxylation de la lysine et la production de sulfure d’hydrogène pour la différenciation primaire de Shigella et Salmonella spp. à partir de bactéries non pathogènes. La sensibilité et la sélectivité de la gélose XLD surpassent celles des milieux d’étalement traditionnels, p. ex., le bleu de méthylène à l’éosine et les géloses au sulfite de bismuth, qui ont tendance à inhiber la croissance des shigelles. La récupération des salmonelles et des shigelles n’est pas obscurcie par la prolifération d’autres espèces ; par conséquent, la gélose XLD est idéale pour le dépistage des échantillons contenant une flore mixte et suspectés d’abriter des agents pathogènes entériques, p. ex., les échantillons médicaux ou les produits alimentaires. La gélose XLD est recommandée pour le test ISO 6579 des salmonelles conformément à la norme ISO 11133-2.
La gélose brilliance Salmonella propose un milieu hautement sélectif et facile à lire pour l’identification présomptive des Salmonella provenant d’échantillons cliniques. L’inhibiteur contenu dans ce milieu cible spécifiquement Escherichia coli , avec des composés supplémentaires ajoutés pour supprimer la croissance d’autres organismes non cibles.
La différenciation de Salmonella des autres organismes est réalisée par l’ajout de deux chromogènes qui ciblent des enzymes spécifiques : caprylate estérase et ß-glucosidase. L’action des enzymes sur les chromogènes entraîne une accumulation de couleur dans la colonie, la couleur produite dépend des enzymes que possède l’organisme. L’action de la caprylate estérase, présente dans toutes les salmonelles, produit une colonie violette.
Certaines autres espèces d’entérobactéries produisent également de l’estérase de caprylate, mais elles sont soit inhibées, soit différenciées de Salmonella par le substrat de ß-glucosidase. Ceci résulte en colonies bleues faciles à distinguer des colonies pourpres de Salmonella.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur XLD : Vermillon, transparent. SALM : Teintée d’une couleur crème à rose, opaque
Contenu et stockage 2°C à 12°C
Description Double plaque de gélose XLD/Brilliance Salmonella
Format Bi-plaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 14 g ±5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte