Learn More
Thermo Scientific™ Gélose XLD (EP, USP, JP, BP)
Code produit 11914182
Code produit 11914182 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO1132A
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Isolez et identifiez Salmonella et Shigella spp. avec ce milieu prêt à l’emploi.
Isolez et identifiez Salmonella et Shigella spp. Avec la gélose XLD Thermo Scientific™ Oxoid™ prête à l’emploi (EP, USP, JP, BP). Le milieu repose sur la fermentation du xylose, la décarboxylation de la lysine et la production de sulfure d’hydrogène pour la différenciation primaire des shigelles et des salmonella des bactéries non pathogènes. L’ajout minutieux de désoxycholate de sodium inhibe la croissance des coliformes sans diminuer la capacité à prendre en charge les shigelles et les salmonella. Le milieu est conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale2,3,4,5.
Les Salmonella et les Shigella  sont les principales causes des maladies entériques bactériennes et leur transmission s’effectue par ingestion de matières fécales, par contact entre les personnes ou par ingestion d’aliments ou d’eaux contaminés.
Utilisez la gélose XLD (EP, USP, JP, BP) pour la sélection d’échantillons contenant une flore mixte et soupçonnés d’abriter des agents pathogènes entériques, par exemple des produits alimentaires.
  • Facile à lire : différenciez facilement les Salmonella (colonies rouges avec les centres noirs) des shigelles (colonies rouges) et autres coliformes (colonies jaunes et opaques).
  • Sensibilité et sélectivité supérieures : surpassent celles des milieux d’étalement traditionnels, comme le bleu de méthylène à l’éosine et les géloses au sulfite de bismuth, qui ont tendance à inhiber la croissance des shigelles.
  • Testé conformément à l’ISOL 1133:20141
  • Conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale2,3,4,5.
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge, transparent
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose XLD (EP, USP, JP, BP)
Format Plaque de 90mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g ± 1,0 g
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte