Learn More
Invitrogen™ Microsphères d’étalonneurs de rapporteur Xmap™ (CAL2)
Code produit 11559396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11559396 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11559396 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L100CAL2
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Microsphères en polystyrène marquées en interne avec des colorants fluorescents
xMAP™ Reporter (CAL2) Calibrator microspheres are polystyrene microspheres that are internally labeled with fluorescent dyes. They serve as system Calibrators for Luminex xMAP technology based detectors (such as Luminex 200™) and are intended to normalize the reporter channel (RP1).
The Luminex™ 200™ System is sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification des canaux CL1, CL2, canal discriminateur doublet (DD), canal de rapporteur (RP1)
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™, système Luminex™ 200™
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C.
Gamme de produits Luminex
Type de produit Microsphère
Quantité 5 ml
Conditions d’expédition Glace