Learn More
Invitrogen™ Microsphères de contrôle de rapporteur xMAP™ (CON2)
Code produit 11569396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11569396 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11569396 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L100CON2
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Microsphères en polystyrène marquées en interne avec des colorants fluorescents
xMAP™ Reporter Control Microspheres (CON2), are polystyrene microspheres that are internally labeled with fluorescent dyes. These Control Microspheres are intended to verify the calibration and optical integrity for the Luminex 200™ System. Reporter Control Microspheres verify the reporter channel.
The Luminex™ 200™ System is sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification des canaux Canal rapporteur (RP1)
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™, système Luminex™ 200™
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C.
Gamme de produits Luminex
Type de produit Microsphère
Quantité 5 ml
Conditions d’expédition Glace