Learn More
CELLPATH Correction XMARK
Code produit 30226285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30226285 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226285 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur RCB010000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.36€
    13.58€ / 250mL
    Économisez 24.78€
    64% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
XMark Fix est un fixateur en spray qui peut être appliqué sur le papier avant ou après son marquage à la teinture. Ce fixateur en spray modifie la surface des échantillons difficiles afin de faciliter l'adhérence des colorants de marquage tissulaire XMark et est fortement recommandé pour une utilisation avec des échantillons graisseux.
  • Pour de meilleurs résultats, vaporisez l'échantillon avec XMark Fix à une distance de 5 à 15 cm.
  • Principaux avantages :
  • Modifie la surface d'échantillons difficiles
  • Favorise l'adhérence des colorants de marquage tissulaire XMark
  • Peut être appliqué sur le tissu avant qu'il ne soit marqué au colorant.
  • Convient aux spécimens gras
Spécification
Qualité Histologique
Type de produit Vaporisateur
Quantité 250 mL
Type de solution Fixateur
Forme Liquide