Learn More
CELLPATH XMARK INK SHIELD
Code produit 30226286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30226286 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226286 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur RCB030000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.87€
    13.06€ / 250mL
    Économisez 23.81€
    64% de réduction
 Article restreint
En stock
XMark Ink Shield est un fixateur en spray à séchage rapide qui s'applique sur un échantillon après marquage avec le colorant de marquage tissulaire XMark et forme une couche protectrice sur la surface marquée tout en permettant au réactif de traitement de pénétrer dans le tissu.
  • La chimie des pigments, notamment ceux présents dans les colorants de marquage tissulaire jaunes, oranges et rouges fabriqués par des fournisseurs alternatifs, peut souvent être altérée lors des protocoles de traitement des tissus.
  • Unique à CellPath Ink Shield a été spécialement conçu pour être utilisé avec notre gamme XMark et garantit que les marges des échantillons marquées avec des colorants (y compris les couleurs mentionnées ci-dessus) restent durables et intactes pendant le traitement des tissus.
  • Pour de meilleurs résultats, vaporisez l'échantillon avec XMark Ink Shield à une distance de 5 à 15 cm.
  • Principaux avantages :
  • Spray fixateur à séchage rapide
  • Forme une couche protectrice sur la surface marquée.
  • Peut être utilisé avec toutes les couleurs de colorant de marquage pour tissus XMark.
  • Convient à tous les types de spécimens
Spécification
Qualité Histologique
Type de produit Vaporisateur
Quantité 250 mL
Type de solution Fixateur
Forme Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • XMark Ink Shield
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone, ethanol , Methanol