Learn More
CELLPATH XMARK - COLORANT POUR MARQUAGE DE TISSUS
Code produit 30226283
Change view
Click to view available options
Capacité:
60 mL
250 mL
Conditionnement:
250mL
60mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
30226283 60 mL 60mL
30226284 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30226283 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur RCA010100A
Edge
Les colorants de marquage tissulaire XMark marquent de façon permanente les marges des tissus chirurgicaux dans les spécimens histologiques. La gamme comprend neuf couleurs, chacune présentant une viscosité standard qui garantit une variation minimale d'une couleur à l'autre et permet un marquage facile sur des échantillons de petite ou grande taille.
  • La viscosité optimisée du colorant Xmark réduit la viscosité lors de l'application sur l'échantillon, permettant une couverture uniforme du colorant sans coulures ni gouttes.
  • La forte concentration de pigments dans le colorant XMark permet un marquage très durable et une application facile sur les échantillons de diagnostic.
  • Elle recouvre la surface du tissu prélevé avec une pénétration minimale. Grâce à leurs fortes propriétés d'adhérence, le colorant de marquage n'interférera pas avec les interprétations diagnostiques, ce qui les rend idéaux pour les prostatectomies radicales.
  • Disponible en neuf couleurs, toutes faciles à distinguer, réduisant les risques d'erreurs et garantissant que la couleur affichée sur la bouteille (couleurs macroscopiques) corresponde à la couleur observée au microscope. Contrairement à d'autres colorants, XMark n'est pas dangereux, ce qui élimine la nécessité de prendre des précautions particulières lors de son utilisation.
  • Principaux avantages :
  • Les pigments émulsionnés sont parfaitement mélangés à une base aqueuse pour garantir un produit homogène et de haute qualité à chaque utilisation.
  • La résistance chimique et thermique au formol, aux alcools, au xylène et à la cire assure une visibilité claire avant et après le traitement des tissus.
  • Un temps de séchage de 3 à 4 minutes améliore le flux de travail en laboratoire au niveau de la paillasse de découpe.
  • Non inflammable
Spécification
Capacité 60 mL
Type de produit Colorant de marquage des tissus
Type de solution Tinte mordiente
Forme Liquide