Learn More
XMD16-5, MedChemExpress
Code produit 16466027
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466027 5 mg
16464556 100 mg
16443308 10 mg
16429846 50 mg
16412716 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16466027 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101243
MedChemExpress XMD16-5 is a potent TNK2 inhibitor with IC50 values of 16 and 77 nM for the D163E and R806Q mutations, respectively.
XMD16-5 is a potent TNK2 inhibitor with IC50 values of 16 and 77 nM for the D163E and R806Q mutations, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau XMD16-5
Forme physique Solid
CAS 1345098-78-3
Couleur Jaune
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H24N6O2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (240.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=CN=C(NC3=CC=C(N4CCC(O)CC4)C=C3)N=C2N(C)C5=CC=CC=C15
Poids moléculaire (g/mol) 416.48
Poids de la formule 416.48
Pourcentage de pureté 98.73%
Qualité Research