Learn More
Thermo Scientific™ Test Xpect™ toxine A/B C. difficile
Code produit 13235629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 tests/kit
Conditionnement:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13235629 20 tests/kit 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13235629 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R24650
 Article restreint
En stock
Détectez rapidement les toxines A et B du Clostridium difficile dans les échantillons de selles d’origine humaine grâce à une procédure simple en trois étapes et obtenez des résultats en 20 minutes.
Détectez rapidement les toxines A et B du Clostridium difficile dans des échantillons fécaux d’origine humaine à l’aide du test Thermo Scientific™ XpecT™ C. difficile Toxin A/B. Associez des performances cliniques exceptionnelles à une procédure simple en trois étapes qui permet d’obtenir des résultats précis en 20 minutes, avec moins d’une minute de temps de manipulation. Choisissez Xpect pour vos analyses en urgence ou une couverture 24 h / 24, 7 j / 7.
Utilisez cet immunoessai rapide à flux latéral pour une détection qualitative directe des toxines A et B du Clostridium difficile. Améliorez les performances et l’efficacité du laboratoire grâce à d’excellentes sensibilité et spécificité cliniques et à une procédure simple.
Le test Xpect. difficile Toxin A/B utilise des particules colorées revêtues d’anticorps se liant à l’antigène cible dans l’échantillon dilué. Le complexe anticorps / antigène coloré se déplace le long de la membrane de test. Les anticorps immobilisés propres à l’antigène cible capturent le complexe antigène coloré dans la zone de test, ce qui provoque l’apparition d’une ligne clairement visible. Cette ligne n’apparaît pas en l’absence d’antigène spécifique. Les anticorps immobilisés et non spécifiques dans la zone de contrôle capturent les anticorps colorés, que l’antigène soit présent ou non, ce qui provoque l’apparition d’une ligne de contrôle clairement visible.
  • Résultats clairement visibles et faciles à lire en 20 minutes
  • Temps de manipulation inférieur à une minute
  • Contrôle intégré pour une plus grande fiabilité
  • Sensibilité et spécificité excellentes
Faites confiance à l’ensemble de la gamme de tests rapides Xpect pour fournir des performances diagnostiques inégalées tout en offrant simplicité d’utilisation, praticité et gain de temps. Chaque test est un dosage immunochromatographique doté d’une procédure simple qui permet une détection rapide et économique pour faciliter le diagnostic des infections.
Xpect Flu A&B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 30°C
Description Test de la toxine A/B C. difficile Xpect
Comprend Dispositifs d’essai, réactif conjugué 1 (3,6 ml), réactif conjugué 2 (3,0 ml), diluant d’échantillon, contrôle positif (2,0 ml), contrôle négatif (2,0 ml), pipettes de transfert jetables, tubes de dilution, bâtonnets d’applicateur en bois
Quantité 20 tests/kit