Learn More
Thermo Scientific™ Test Xpect™Cryptosporidium
Code produit 13215629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 tests/kit
Conditionnement:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13215629 20 tests/kit 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13215629 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R2451020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00€
    293.93€ / 20 tests
    Économisez 236.07€
    44% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Détectez rapidement les antigènes spécifiques du cryptosporidium dans des échantillons fécaux humains frais, congelés ou avec conservateur.
Optimisez votre flux de travail en détectant rapidement l’antigène spécifique du cryptosporidium dans des échantillons fécaux humains frais ou avec conservateur en utilisant le test de dépistage Thermo Scientific™ Xpect™. Obtenez des résultats précis en 15 minutes à toutes les étapes de l’infection et à partir d’un seul échantillon.
Utilisez cet immunodosage rapide à flux latéral pour une détection qualitative directe de l’antigène du cryptosporidium. Améliorez les performances et l’efficacité du laboratoire grâce à une sensibilité clinique et une spécificité remarquables, ainsi qu’une procédure simple et automatisée.
  • Résultats clairement visibles et faciles à lire en à peine 15 minutes
  • Moins d’une minute de temps de manipulation
  • Sensibilité de 95,8 à 97,9 %
  • Immunodosages simples et combinés disponibles
  • Aucune dilution d’échantillons requise lors de l’utilisation recommandée des milieux de transport formalin, SAF ou Cary-Blair modifié avec indicateur
Le test de dépistage Xpect Cryptosporidium utilise des particules de couleur revêtues d’anticorps se liant à l’antigène cible dans l’échantillon dilué. Le complexe anticorps de couleur/antigène se déplace le long de la membrane test. Les anticorps immobilisés propres à l’antigène cible capturent le complexe antigène coloré dans la zone de test, ce qui provoque l’apparition d’une ligne clairement visible. Cette ligne n’apparaît pas en l’absence d’antigène spécifique. Les anticorps immobilisés et non spécifiques dans la zone de contrôle capturent les anticorps colorés, que l’antigène soit présent ou non, ce qui provoque l’apparition d’une ligne de contrôle clairement visible.
Toute la gamme de tests rapides Xpect garantit des performances diagnostiques de qualité tout en offrant simplicité d’utilisation, praticité et gain de temps. Chaque test est un dosage immunochromatographique doté d’une procédure simple, qui permet une détection rapide et économique pour faciliter le diagnostic des infections.
Xpect Flu A et B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A / B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia / Cryptosporidium
Xpect Legionella
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour vous offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont votre laboratoire a besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Test de dépistage du cryptosporidium Xpect
Comprend Dispositifs de test, conjugué (2,5 ml), tampon de dilution d’échantillons (2,5 ml), fiche de procédure, pipettes de transfert jetables, tubes de dilution
Quantité 20 tests/kit