Learn More
Thermo Scientific™ Test Xpect™ Flu A & B
Code produit 13225629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 tests
Conditionnement:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13225629 20 tests 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13225629 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R24600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00€
    387.10€ / 20 tests
    Économisez 507.90€
    56% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Détectez rapidement les antigènes viraux des grippes A et B à partir d’échantillons humains de lavage nasal, d’écouvillonnage nasal et de prélèvement de gorge et obtenez des résultats en 15 minutes.
Détectez rapidement les antigènes viraux des grippes A et B à partir d’échantillons humains de lavage nasal, d’écouvillonnage nasal et de prélèvement de gorge grâce au test Thermo Scientific™ Xpect™ Flu A&B. Optimisez votre efficacité et votre productivité grâce à une procédure simple en deux étapes qui permet d’obtenir des résultats précis en 15 minutes. Choisissez Xpect pour vos analyses en urgenca ou une couverture 24 h / 24, 7 j / 7.
Utilisez ce dosage rapide immunochromatographique pour détecter directement et de façon qualitative les antigènes viraux des grippes A et B. Minimisez les analyses secondaires, réduisez l’utilisation non justifiée d’antibiotiques et guidez les patients vers un traitement antiviral approprié.
Des résultats précis, faciles à lire
  • Améliorez la gestion des patients grâce à des résultats précis et faciles à lire en seulement 15 minutes
  • Supprimez les goulots d’étranglement de votre flux de travail avec un temps de manipulation inférieur à une minute, ainsi qu’une procédure simple ne nécessitant aucune intervention
Des options flexibles 
  • Options flexibles de collecte, de transport et de stockage des échantillons
  • Durée de conservation de 24 mois à compter de la date de fabrication
  • Autorisation récente de la FDA pour la détection analytique du virus H7N9 de la grippe A mis en culture
Le test Xpect Flu A&B comprend des bandes de membrane distinctes pour la grippe A et la grippe B. L’échantillon du patient est dilué et ajouté dans chacun des puits du dispositif. Les particules colorées et enrobées d’anticorps se lient aux antigènes cible de l’échantillon dilué. Le complexe anticorps coloré / antigène se déplace le long de la membrane de test. Les anticorps immobilisés spécifiques à l’antigène cible capturent le complexe d’antigène coloré dans la zone de test, ce qui se traduit par l’apparition d’une ligne clairement visible. Cette ligne n’apparaît pas en l’absence de l’antigène spécifique. Immobilisés, les anticorps non-spécifiques présents dans la zone de contrôle capturent les anticorps marqués de couleur, que l’antigène soit présent ou non, ce qui se traduit par une ligne de contrôle clairement visible.
Toute la gamme de tests rapides Xpect garantit des performances diagnostiques de qualité tout en offrant simplicité d’utilisation, praticité et gain de temps. Chaque test consiste en un dosage immunochromatographique avec une procédure simple qui permet une détection rapide et économique, ce qui facilite le diagnostic des infections.
Xpect Flu A&B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A / B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia / Cryptosporidium
Xpect Legionella
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité vous avez besoin .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Test Xpect Flu A&B
Substances à analyser détectables Grippe
Type d’échantillon Nasopharyngé
Type Réactif
Comprend Dispositifs de test, diluant pour échantillon (20 ml), tubes pour dilution, pipettes de transfert jetables, écouvillon de contrôle de la grippe A+ / B- et écouvillon de contrôle de la grippe B+ / A-
Quantité 20 tests