Learn More
Thermo Scientific™ Test Xpect™ Rotavirus
Code produit 11953192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 tests/kit
Conditionnement:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11953192 20 tests/kit 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11953192 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R24655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00€
    535.96€ / 20 tests
    Économisez 16.04€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Détectez rapidement l’antigène propre au rotavirus dans des échantillons fécaux humains.
Optimisez votre flux de travail en détectant rapidement l’antigène du rotavirus dans des échantillons fécaux humains en utilisant le test de dépistage Thermo Scientific™ Xpect Rotavirus . Associez des performances cliniques exceptionnelles à une simple procédure en deux étapes, qui permet d’obtenir des résultats précis en 15 minutes.
Utilisez cet immunodosage rapide à flux latéral pour une détection qualitative directe de l’antigène du rotavirus. Améliorez les performances et l’efficacité du laboratoire grâce à une sensibilité clinique et une spécificité remarquables, ainsi qu’une procédure simple et automatisée.
  • Résultats clairement visibles et faciles à lire en à peine 15 minutes
  • Temps de manipulation inférieur à une minute
  • Sensibilité et spécificité à 100 %
  • Bénéficiez d’une durée de conservation de 18 mois avec un stockage à température ambiante
Le test de dépistage du Xpect Rotavirus utilise des particules de couleur revêtues d’anticorps se liant à l’antigène cible dans l’échantillon dilué. Le complexe anticorps de couleur/antigène se déplace le long de la membrane test. Les anticorps immobilisés propres à l’antigène cible capturent le complexe antigène coloré dans la zone de test, ce qui provoque l’apparition d’une ligne clairement visible. Cette ligne n’apparaît pas en l’absence d’antigène spécifique. Les anticorps immobilisés et non spécifiques dans la zone de contrôle capturent les anticorps colorés, que l’antigène soit présent ou non, ce qui provoque l’apparition d’une ligne de contrôle clairement visible.
Toute la gamme de tests rapides Xpect garantit des performances diagnostiques de qualité tout en offrant simplicité d’utilisation, praticité et gain de temps. Chaque test est un dosage immunochromatographique doté d’une procédure simple, qui permet une détection rapide et économique pour faciliter le diagnostic des infections.
Xpect Flu A et B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A / B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia / Cryptosporidium
Xpect Legionella
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour vous offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont votre laboratoire a besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Immunodosage pour rotavirus
Quantité 20 tests/kit