Learn More
Labconco™ Enceintes XPert™ Nano : largeur 91 cm (3 pieds) avec ionisateur intégré
Shop All Labconco Corporation ProductsDescription
Requires
Base de support
Enceinte de confinement Xpert™ Nano
• Filtration ULPA 99,999% d'efficacité pour particules 0,12μm
• Changement de filtre 'bag-in/bag-out' en toute sécurité
• Compatible travail avec nanoparticules
• Principe
• Filtration laminaire horizontale pour protection opérateur
• L'air de l'enceinte est aspiré par la grille de reprise arrière brevetée et filtré sur filtre ultra ULPA (99,999% de rétention des particules 0,12μm) avant de ressortir dans la pièce
• Veines de garde frontales et latérales 'Clean-Sweep' pour balayage intégral de la zone de travail avant filtration
• Plenum à pression négative maintenant la sécurité même en cas de défaillance du circuit de filtration
• Protection efficace contre les contaminations de nanoparticules validée par NanoSafe, Inc. (USA)
• Construction
• Intérieur tout inox 304
• Plan lisse monobloc
• Veines de garde, plan et grille de reprise facilement démontables pour nettoyage
• Fenêtre inclinée en verre Securit, coulissante et pivotante pour nettoyage
• 2 passages parois pour câbles
• Eclairage fluorescent interne
• Versions 'XL' grandes profondeur et hauteur pour utilisation d'instruments encombrants dans l'enceinte
• Filtration
• Filtre ULPA situé au dessus de la chambre, accessible par le dessus de l'enceinte pour vérification de l'intégrité de la surface totale
• Changement de filtre sécurisé en sac type 'bag-in/bag-out' (à faire effectuer par technicien spécialisé)
• Ventilateur à réserve de puissance 40% pour compenser le colmatage. Indicateur de pression en face avant. Anémomètre de contrôle avec affichage LED vert en fonctionnement normal, passant au rouge avec alarme sonore en cas de débit d'air
• Insuffisant
• Compatible pesée et manipulation de poudres
• Ventilateur intégré sur support isolant anti-vibrations
• Matériaux de construction évitant l'accumulation de charges statiques
• Disponible avec ioniseur intégré pour neutralisation des charges statiques résiduelles
• Xpert™ Nano standard
• Xpert™ Nano pesée 3'
• Filtration ULPA 99,999% d'efficacité pour particules 0,12μm
• Changement de filtre 'bag-in/bag-out' en toute sécurité
• Compatible travail avec nanoparticules
• Principe
• Filtration laminaire horizontale pour protection opérateur
• L'air de l'enceinte est aspiré par la grille de reprise arrière brevetée et filtré sur filtre ultra ULPA (99,999% de rétention des particules 0,12μm) avant de ressortir dans la pièce
• Veines de garde frontales et latérales 'Clean-Sweep' pour balayage intégral de la zone de travail avant filtration
• Plenum à pression négative maintenant la sécurité même en cas de défaillance du circuit de filtration
• Protection efficace contre les contaminations de nanoparticules validée par NanoSafe, Inc. (USA)
• Construction
• Intérieur tout inox 304
• Plan lisse monobloc
• Veines de garde, plan et grille de reprise facilement démontables pour nettoyage
• Fenêtre inclinée en verre Securit, coulissante et pivotante pour nettoyage
• 2 passages parois pour câbles
• Eclairage fluorescent interne
• Versions 'XL' grandes profondeur et hauteur pour utilisation d'instruments encombrants dans l'enceinte
• Filtration
• Filtre ULPA situé au dessus de la chambre, accessible par le dessus de l'enceinte pour vérification de l'intégrité de la surface totale
• Changement de filtre sécurisé en sac type 'bag-in/bag-out' (à faire effectuer par technicien spécialisé)
• Ventilateur à réserve de puissance 40% pour compenser le colmatage. Indicateur de pression en face avant. Anémomètre de contrôle avec affichage LED vert en fonctionnement normal, passant au rouge avec alarme sonore en cas de débit d'air
• Insuffisant
• Compatible pesée et manipulation de poudres
• Ventilateur intégré sur support isolant anti-vibrations
• Matériaux de construction évitant l'accumulation de charges statiques
• Disponible avec ioniseur intégré pour neutralisation des charges statiques résiduelles
• Xpert™ Nano standard
• Xpert™ Nano pesée 3'
Order Info
Les accessoires optionnels incluent la connexion de la verrière, des soufflants à distance, des conduits
Compliance
SEFA 1-2002 ; Modifié ASHRAE™ 110-1995 ; ANSI™ Z9.5-1993 ; UL 3101-1/61010-1 ; CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 ; Marquage de conformité CE (modèles 230V)
Specifications
Specifications
| Type de produit | Boîtier |
| Type d’éclairage | Fluorescent |
| Matériau | Acier |
| Certifications/Conformité | CE |
| Matériau de la cuve | Aluminium recouvert d’époxy |
| Couleur | Blanc glacier, gris |
| Profondeur (impériale) | 29.1 po |
| Profondeur (impériale) intérieure | 23,5 in |
| Profondeur (métrique) | 74 cm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 59.69 cm |
| Show More |