Learn More
Labconco™ Enceintes XPert™ Nano : Largeur 3 pieds sans ionisateur intégré
Code produit 11771509 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fréquence:
50 Hz
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Fréquence Tension Conditionnement
11771509 50 Hz 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11771509 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 3887321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11755.00€
    9834.27€ / 1 pièces
    Économisez 1920.73€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Requires
Base de support
Gardez les poudres et particules dangereuses contenues lors des procédures avec un Labconco XPert™ Nano enclos.
Enceinte de confinement Xpert™ Nano
• Filtration ULPA 99,999% d'efficacité pour particules 0,12μm
• Changement de filtre 'bag-in/bag-out' en toute sécurité
• Compatible travail avec nanoparticules
• Principe
• Filtration laminaire horizontale pour protection opérateur
• L'air de l'enceinte est aspiré par la grille de reprise arrière brevetée et filtré sur filtre ultra ULPA (99,999% de rétention des particules 0,12μm) avant de ressortir dans la pièce
• Veines de garde frontales et latérales 'Clean-Sweep' pour balayage intégral de la zone de travail avant filtration
• Plenum à pression négative maintenant la sécurité même en cas de défaillance du circuit de filtration
• Protection efficace contre les contaminations de nanoparticules validée par NanoSafe, Inc. (USA)
• Construction
• Intérieur tout inox 304
• Plan lisse monobloc
• Veines de garde, plan et grille de reprise facilement démontables pour nettoyage
• Fenêtre inclinée en verre Securit, coulissante et pivotante pour nettoyage
• 2 passages parois pour câbles
• Eclairage fluorescent interne
• Versions 'XL' grandes profondeur et hauteur pour utilisation d'instruments encombrants dans l'enceinte
• Filtration
• Filtre ULPA situé au dessus de la chambre, accessible par le dessus de l'enceinte pour vérification de l'intégrité de la surface totale
• Changement de filtre sécurisé en sac type 'bag-in/bag-out' (à faire effectuer par technicien spécialisé)
• Ventilateur à réserve de puissance 40% pour compenser le colmatage. Indicateur de pression en face avant. Anémomètre de contrôle avec affichage LED vert en fonctionnement normal, passant au rouge avec alarme sonore en cas de débit d'air
• Insuffisant
• Compatible pesée et manipulation de poudres
• Ventilateur intégré sur support isolant anti-vibrations
• Matériaux de construction évitant l'accumulation de charges statiques
• Disponible avec ioniseur intégré pour neutralisation des charges statiques résiduelles
• Xpert™ Nano standard
• Xpert™ Nano 3'
Informations sur la commande
Les accessoires optionnels incluent la connexion de la verrière, des soufflants à distance, des conduits
Compliance
SEFA 1-2002 ; Modifié ASHRAE™ 110-1995 ; ANSI™ Z9.5-1993 ; UL 3101-1/61010-1 ; CAN/CSA C22.2 No. 1010.1 ; Marquage de conformité CE (modèles 230V)
Spécification
Type de produit Boîtier
Type d’éclairage Fluorescent
Matériau Acier
Certifications/Conformité CE
Matériau de la cuve Aluminium recouvert d’époxy
Couleur Blanc glacier, gris
Profondeur (impériale) 29,1 in
Profondeur (impériale) intérieure 23,5 in
Profondeur (métrique) 74 cm
Profondeur (métrique) intérieure 59.69 cm
Dimensions (L x l x H) 29,1 x 36 x 38,3 in (73,9 x 91 x 97 cm)
Évacuation Filtre ULPA
À utiliser avec (application) Manipulation de nanoparticules et manipulation chimique de poudre sèche
Hauteur (impériale) 38,3 in
Hauteur (impériale) intérieure 26,5 in
Hauteur (impériale) de l’ouverture de la vitre 9,4 in
Hauteur (métrique) 97 cm
Hauteur (métrique) de l’ouverture de la vitre 24 cm
Longueur (impériale) 29,1 in
Longueur (métrique) 73.9 cm
Niveau sonore 58 à 61 dBA
Tension 230 V
Volume (impériale) d’évacuation 130 à 220 cfm
Largeur (impériale) 3 ft.
Largeur (impériale) intérieure 34,8 in
Largeur (métrique) 91 cm
Largeur (métrique) intérieure 88.39 cm
Fréquence 50 Hz