Description
- Pipettes électroniques à un, 8 et 12 canaux conçues pour aspirer et distribuer des volumes de liquide de 0,005 à 10 mL
- Concept de fonctionnement intuitif et conception ergonomique
- Agitateur multifonctionnel :
- Cadran de sélection
- Éjecteur innovant
- Angle d'affichage ergonomique, poignée pratique
- Batterie rechargeable puissante
- Concept de charge flexible
- Cône à ressort
- Réglage des conditions externes (hauteur géographique, liquides à haute densité ou facteurs similaires)
Specifications
Specifications
| Pointes compatibles | epT.I.P.S. |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Gris moyen |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | epT.I.P.S. Embout de pipette (10)μL) |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de canaux | 8 |
| Programmabilité | par étapes |
| Show More |