Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Pipette multicanaux de reprise
Code produit 15290765 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de canaux:
8
12
Couleur:
Gris moyen
Jaune
Orange
Vert
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux Couleur Conditionnement
15290765 8 Vert 1 pièce
15260765 8 Gris moyen 1 pièce
15200775 12 Gris moyen 1 pièce
15270765 8 Jaune 1 pièce
15210775 12 Jaune 1 pièce
15280765 8 Orange 1 pièce
15220775 12 Orange 1 pièce
15230775 12 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15290765 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4861000635
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Éliminer les risques d'erreur potentiels associés au pipetage manuel avec des pipettes
  • Pipettes électroniques à un, 8 et 12 canaux conçues pour aspirer et distribuer des volumes de liquide de 0,005 à 10 mL
  • Concept de fonctionnement intuitif et conception ergonomique
  • Agitateur multifonctionnel :
  • Cadran de sélection
  • Éjecteur innovant
  • Angle d'affichage ergonomique, poignée pratique
  • Batterie rechargeable puissante
  • Concept de charge flexible
  • Cône à ressort
  • Réglage des conditions externes (hauteur géographique, liquides à haute densité ou facteurs similaires)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles epT.I.P.S.
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Vert
Jetable Réutilisable
À utiliser avec epT.I.P.S. Embout de pipette (1200)μL)
Type à poignée Ergonomique
Matériau Plastique
Nombre de canaux 8
Programmabilité par étapes
Stérilité Non stérile
Type Pipette multicanaux
Volume (métrique) 50 à 1200 μL
À utiliser avec (application) Pipetting and mixing
À utiliser avec (équipement) Eppendorf Xplorer Pipettes
Quantité 1 Each