Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Pipette monocanal à échanger
GREENER_CHOICE
Code produit 15200765 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris moyen
Jaune
Orange
Turquoise
Violet
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15200765 Gris moyen 1 pièce
15210765 Jaune 1 pièce
15220765 Orange 1 pièce
15230765 Bleu 1 pièce
15240765 Violet 1 pièce
15250765 Turquoise 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15200765 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4861000511
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pipetage sans fatigue tout en conservant un contrôle total des procédures de pipetage
  • Pipettes électroniques monocanal conçues pour aspirer et distribuer des volumes de liquide de 0,0005 à 10 mL
  • Concept de fonctionnement intuitif et conception ergonomique
  • Neuf paramètres de langue différents : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol
  • Bouton-poussoir multifonctionnel, molette de sélection, éjecteur innovant, angle d'affichage ergonomique
  • Manipulation aisée
  • Batterie rechargeable puissante
  • Concept de charge flexible
  • Pointe conique à ressort (sauf 5 et 10 ml)
  • Réglage des conditions externes (hauteur géographique, liquides à haute densité ou facteurs similaires)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles epT.I.P.S.
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Gris moyen
Jetable Réutilisable
À utiliser avec epT.I.P.S. Pointe de pipette (10 ml)
Matériau Plastique
Nombre de canaux 1
Programmabilité par étapes
Stérilité Non stérile
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 0,1 à 10 μL