Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, pipette multicanaux électronique
Code produit 10665535 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
15 à 300 μL
5 à 100 μl
50 à 1200 μL
Nombre de canaux:
8
12
Couleur:
Gris moyen
Jaune
Orange
Vert
Incréments:
0,01 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux Couleur Incréments Conditionnement
10665535 15 à 300 μL 12 Orange 0,2 μl 1 pièce
10763957 0,5 à 10 μl 8 Gris moyen 0,01 μl -
10655535 0,5 à 10 μl 12 Gris moyen 0,01 μl 1 pièce
10586095 5 à 100 μl 8 Jaune 0,1 μl 1 pièce
10044384 5 à 100 μl 12 Jaune 0,1 μl 1 pièce
10439734 15 à 300 μL 8 Orange 0,2 μl 1 pièce
10645535 50 à 1200 μL 8 Vert 1 μl 1 pièce
12690905 50 à 1200 μL 12 Vert 1 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10665535 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4861000155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00€
    1261.00€ / 1 pièces
    Économisez 104.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Éliminez les risques d’erreur potentiels liés au pipetage manuel avec ces pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Les pipettes électroniques fournissent des paramètres précisément ajustables, des résultats reproductibles et précis. Faites l’expérience du pipetage sans fatigue et gardez un contrôle total sur les procédures de pipetage.
Grâce à ces pipettes, éliminez les risques potentiels d’erreur liés au pipetage manuel. Les pipettes électroniques Eppendorf™ Xplorer™ offrent des paramètres précis et des résultats fiables et reproductibles. Découvrez le pipetage sans fatigue et gardez le contrôle total des procédures de pipetage.
  • Pipettes électroniques à un, 8 et 12 canaux conçues pour aspirer et distribuer des volumes de liquide à partir de 0,5 μL à 10 mL
  • Concept de fonctionnement intuitif et conception ergonomique
  • Neuf paramètres de langue différents : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol
  • Agitateur multifonctionnel :
  • Cadran de sélection
  • Éjecteur innovant
  • Angle d’affichage ergonomique
  • Manipulation aisée
  • Batterie rechargeable puissante
  • Concept de charge flexible
  • Pointe conique à ressort (sauf 5 et 10 ml)
  • Réglage des conditions externes (hauteur géographique, liquides à haute densité ou facteurs similaires)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±2,5 % à ±0,75 μL/30 μL, ±1% à ±1.5 μL/150 μL, ±1,8 % à ±1.8 μ
Type de batterie Lithium-ion
Pointes compatibles 300 μPointe en L
Couleur Orange
À utiliser avec epT.I.P.S. Pointe de pipette (300 μl)
Modèle Micro
Nombre de canaux 12
Gamme de produits Xplorer
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 15 à 300 μL
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (équipement) 300 μL epT.I.P.S. embouts de pipette
Comprend Chargeur et agitateur multifonctions
Incréments 0,2 μl
Interface utilisateur multilingue Oui