Learn More
Eppendorf™ Pipette électronique Xplorer™ plus, monocanal
Code produit 12600915 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2,5 ml
0,2 à 5 ml
0,5 à 10 ml
0,5 à 10 μl
1 à 20 μL
10 à 200 μl
15 à 300 μL
5 à 100 μl
50 à 1000 μl
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Violet
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
12600915 50 à 1000 μl Bleu 1 pièce
12630915 0,5 à 10 μl Gris moyen 1 pièce
16305745 1 à 20 μL Gris clair 1 pièce
12610915 5 à 100 μl Jaune 1 pièce
16242401 10 à 200 μl Jaune 1 pièce
12620915 15 à 300 μL Orange 1 pièce
16252401 0,1 à 2,5 ml Rouge 1 pièce
12640915 0,2 à 5 ml Violet 1 pièce
12650915 0,5 à 10 ml Turquoise 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12600915 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4861000732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    865.00€ / 1 pièces
    Économisez 65.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pipette électronique monocanal Xplorer™ plus avec système d’exploitation intuitif et conception pensée pour la simplicité, la précision et la reproductibilité.
Facilite les performances d'applications intelligentes supplémentaires, notamment : aspiration, dilution, distribution séquentielle et pipetage inverse. Permet également d'éliminer les retards dus à une programmation complexe et/ou à des processus rigides. Fournit des paramètres réglables avec précision, des résultats optimaux et reproductibles, un travail sans fatigue et un contrôle complet et cohérent des procédés de pipetage.
  • Agitateur multifonctionnel : Principe “Up is up and down is down™”
  • Sélection facile de toutes les fonctions grâce au cadran de sélection pratique
  • Utilisez la langue de votre choix
  • Affichage couleur organisé clairement ; pas de sous-menus ; fonction d'aide
  • Agitateur innovant : Lorsque la pointe est éjectée, le piston revient automatiquement en position zéro
  • Interrupteur MARCHE/ARRÊT : Désactive le pipeteur pendant de longues périodes d'inactivité
  • Les applications supplémentaires comprennent l'aspiration, la dilution, la distribution séquentielle et le pipetage inverse
  • Programmation : Programmation unique des séquences pour faciliter la manipulation des processus complexes
  • Réglage individuel du volume fixe : Le volume souhaité peut être enregistré
  • Protection par mot de passe : Protège la programmation et le réglage
  • Réglage individuel de la vitesse : Définit les paramètres de votre vitesse de travail individuelle
  • Fonction de rappel d'entretien du pipeteur, en fonction du temps ou de la fréquence d'utilisation, selon les besoins
Résultats fiables et reproductibles
  • Les pointes restent toujours dans la même position
  • Volume et vitesse réglables avec précision et de manière reproductible
  • Réglable en fonction de votre environnement de travail et de vos besoins
PhysioCare Concept™
  • Poids réduit
  • Ergonomie renforcée
  • Équilibre parfait
  • Tête de pipeteur à angle optimal
  • Affichage amélioré et haute résolution
  • La pointe conique à ressort assure une étanchéité maximale
Applications
  • Pipetage de liquides (manuel et automatique)
  • Distribution (programmée et manuelle)
  • Pipetage et mélange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±3% à ±3 μL/100 μL, ±1% à ±5 μL/500 μL, ±0,6 % à ±6 μL/1000 <
Type de batterie Lithium-ion
Pointes compatibles 1000 μL epT.I.P.S™ pointe de pipette
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable
À utiliser avec epT.I.P.S. Embout de pipette (1000)μL)
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Xplorer Plus
Programmabilité Oui
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 50 à 1000 μl
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (équipement) 1000 μL epT.I.P.S™ pointe de pipette
Comprend Agitateur multifonction, cône de pointe à ressort
Incréments 1 μl
Nombre de vitesses 8