Learn More
Eppendorf™ Pipette électronique Xplorer™ plus, monocanal
GREENER_CHOICE
Code produit 16242401 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2,5 ml
0,2 à 5 ml
0,5 à 10 ml
0,5 à 10 μl
1 à 20 μL
10 à 200 μl
15 à 300 μL
5 à 100 μl
50 à 1000 μl
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Violet
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur unitSize
16242401 10 à 200 μl Jaune 1 pièce
12630915 0,5 à 10 μl Gris moyen 1 pièce
16305745 1 à 20 μL Gris clair 1 pièce
12610915 5 à 100 μl Jaune 1 pièce
12620915 15 à 300 μL Orange 1 pièce
12600915 50 à 1000 μl Bleu 1 pièce
16252401 0,1 à 2,5 ml Rouge 1 pièce
12640915 0,2 à 5 ml Violet 1 pièce
12650915 0,5 à 10 ml Turquoise 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16242401 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4861000720
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pipette électronique monocanal Xplorer™ plus avec système d’exploitation intuitif et conception pensée pour la simplicité, la précision et la reproductibilité.
  • Agitateur multifonctionnel avec fonction “Up is up and down is down”
  • Cadran de sélection pour une sélection rapide et facile des fonctions
  • Affichage couleur explicite sans sous-menus et avec angle ergonomique pour une lisibilité optimale dans chaque position
  • La pointe conique à ressort pour toutes les pipettes jusqu’à 1 000 µl , tout en minimisant les forces de fixation de la pointe, permet également de réduire la tension
  • Batterie rechargeable puissante pour atteindre jusqu’à 8 heures de travail sans avoir besoin de recharger
  • Prise d'alimentation séparée : Le travail peut se poursuivre pendant la charge
  • Réglage des conditions extérieures (par ex. hauteur géographique, liquides à haute densité)
  • La partie inférieure de la pipette peut être autoclavée pour garantir la décontamination
  • 9 langues différentes : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol)
  • Uniquement Xplorer plus : Programmation individuelle, réglages du volume fixe, protection par mot de passe, interrupteur marche/arrêt, applications supplémentaires, affichage des fréquences d’entretien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie Lithium-ion
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Xplorer Plus
Programmabilité Oui
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 10 à 200 μl
Type de doigt Ergonomique
Comprend Agitateur multifonction, cône de pointe à ressort
Interface utilisateur multilingue Oui