Learn More
Eppendorf™ Pipettes électroniques multicanaux Xplorer™ plus Move It™ avec écartement réglable des pointes
Tous les produits Eppendorf ProduitsDescription
- Les pipettes à coussin d'air à volume variable et à espacement des pointes réglable sont disponibles en versions 4, 6, 8 et 12 canaux.
- Choisissez parmi les options mécaniques (Research™ plus) ou électronique (Xplorer™ pipettes multicanaux à espacement des pointes réglable (de plus)
- Pour plaques (12, 24, 48, 96 et 384 puits), tubes (1,5 et 2 ml) et gels d’agarose
- L’espacement des pointes peut être librement choisi entre 4,5 et 33 mm, selon le modèle de pipette
- Contrôle de l’espacement pour les passages rapides vers l’arrière et vers l’avant entre les formats de source et de destination
- Bouton de réglage manuel pour les changements de format homogènes et sans vibration et les transferts de liquides sans goutte
- 360° Tête de pipette rotative pour une lisibilité optimale de l'affichage et une identification rapide des paramètres
- Le système sans tube est sûr et fiable
- Une pipette correctement équilibrée permet de réduire la fatigue des mains et de faciliter l’utilisation
- Autoclavable pour la sécurité de l'utilisateur et des échantillons (Research™ et pleinement, et Xplorer™ (plus partie inférieure seulement)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat spécifique au lot |
| Pointes compatibles | Pointes universelles, epT,I,P,S,&trade ;, epT,I,P,S,&trade ; 384 |
| Description | Distance entre les cônes : 9 mm |
| Espacement de cônes réglable | Oui |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Vert |
| À utiliser avec | Coussin d'air |
| Nombre de canaux | 8 |
| Gamme de produits | Xplorer Plus Move It |
| Type | Pipette électronique |
| Afficher plus |