Learn More
Eppendorf™ Pipettes électroniques multicanaux Xplorer™ plus Move It™ avec écartement réglable des pointes
GREENER_CHOICE
Code produit 16687615 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 20 μL
15 à 300 μL
5 à 100 μl
50 à 1200 μL
Nombre de canaux:
4
6
8
12
Couleur:
Jaune clair
Orange
Rose clair
Vert
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux Couleur Conditionnement
16687615 1 à 20 μL 8 Rose clair 1 pièce
16627625 15 à 300 μL 4 Orange 1 pièce
16657625 50 à 1200 μL 4 Vert 1 pièce
16637625 15 à 300 μL 6 Orange 1 pièce
16667625 50 à 1200 μL 6 Vert 1 pièce
16607625 5 à 100 μl 8 Jaune clair 1 pièce
16647625 15 à 300 μL 8 Orange 1 pièce
16677625 50 à 1200 μL 8 Vert 1 pièce
16697615 1 à 20 μL 12 Rose clair 1 pièce
16617625 5 à 100 μl 12 Jaune clair 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16687615 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4861000781
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Permet des changements de format faciles avec un gain de temps de 70 % par rapport aux pipettes monocanal. La conception sans tubes unique est autoclavable afin de réduire le risque de contamination et d’améliorer l’intégrité des échantillons.
  • Les pipettes à coussin d'air à volume variable et à espacement des pointes réglable sont disponibles  en versions 4, 6, 8 et 12 canaux.
  • Choisissez parmi les options mécaniques (Research™ plus) ou électronique (Xplorer™ pipettes multicanaux à espacement des pointes réglable (de plus)
  • Pour plaques (12, 24, 48, 96 et 384 puits), tubes (1,5 et 2 ml) et gels d’agarose
  • L’espacement des pointes peut être librement choisi entre 4,5 et 33 mm, selon le modèle de pipette
  • Contrôle de l’espacement pour les passages rapides vers l’arrière et vers l’avant entre les formats de source et de destination
  • Bouton de réglage manuel pour les changements de format homogènes et sans vibration et les transferts de liquides sans goutte
  • 360° Tête de pipette rotative pour une lisibilité optimale de l'affichage et une identification rapide des paramètres
  • Le système sans tube est sûr et fiable
  • Une pipette correctement équilibrée permet de réduire la fatigue des mains et de faciliter l’utilisation
  • Autoclavable pour la sécurité de l'utilisateur et des échantillons (Research™ et pleinement, et Xplorer™ (plus partie inférieure seulement)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat spécifique au lot
Pointes compatibles Pointes universelles, epT,I,P,S,&trade ;, epT,I,P,S,&trade ; 384
Description Distance entre les cônes : 4,5 mm
Espacement de cônes réglable Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rose clair
À utiliser avec Coussin d'air
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Xplorer Plus Move It
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 1 à 20 μL
À utiliser avec (équipement) Coussin d'air