Learn More
Eppendorf™ Pipettes électroniques multicanaux Xplorer™ plus Move It™ avec écartement réglable des pointes
Product Code. 16697615 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 20 μL
15 à 300 μL
5 à 100 μl
50 à 1200 μL
Nombre de canaux:
4
6
8
12
Couleur:
Jaune clair
Orange
Rose clair
Vert
Unit Size:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Nombre de canaux Couleur Unit Size
16697615 1 à 20 μL 12 Rose clair 1 pièce
16627625 15 à 300 μL 4 Orange 1 pièce
16657625 50 à 1200 μL 4 Vert 1 pièce
16637625 15 à 300 μL 6 Orange 1 pièce
16667625 50 à 1200 μL 6 Vert 1 pièce
16687615 1 à 20 μL 8 Rose clair 1 pièce
16607625 5 à 100 μl 8 Jaune clair 1 pièce
16647625 15 à 300 μL 8 Orange 1 pièce
16677625 50 à 1200 μL 8 Vert 1 pièce
16617625 5 à 100 μl 12 Jaune clair 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16697615 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 4861000782
En stock
Add to basket
Add to basket
Demande de devis en gros
This item is not returnable. View return policy
Permet des changements de format faciles avec un gain de temps de 70 % par rapport aux pipettes monocanal. La conception sans tubes unique est autoclavable afin de réduire le risque de contamination et d’améliorer l’intégrité des échantillons.
  • Les pipettes à coussin d'air à volume variable et à espacement des pointes réglable sont disponibles  en versions 4, 6, 8 et 12 canaux.
  • Choisissez parmi les options mécaniques (Research™ plus) ou électronique (Xplorer™ pipettes multicanaux à espacement des pointes réglable (de plus)
  • Pour plaques (12, 24, 48, 96 et 384 puits), tubes (1,5 et 2 ml) et gels d’agarose
  • L’espacement des pointes peut être librement choisi entre 4,5 et 33 mm, selon le modèle de pipette
  • Contrôle de l’espacement pour les passages rapides vers l’arrière et vers l’avant entre les formats de source et de destination
  • Bouton de réglage manuel pour les changements de format homogènes et sans vibration et les transferts de liquides sans goutte
  • 360° Tête de pipette rotative pour une lisibilité optimale de l'affichage et une identification rapide des paramètres
  • Le système sans tube est sûr et fiable
  • Une pipette correctement équilibrée permet de réduire la fatigue des mains et de faciliter l’utilisation
  • Autoclavable pour la sécurité de l'utilisateur et des échantillons (Research™ et pleinement, et Xplorer™ (plus partie inférieure seulement)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Certificat spécifique au lot
Pointes compatibles Pointes universelles, epT,I,P,S,&trade ;, epT,I,P,S,&trade ; 384
Description Distance entre les cônes : 4,5 mm
Espacement de cônes réglable Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rose clair
À utiliser avec Coussin d'air
Nombre de canaux 12
Gamme de produits Xplorer Plus Move It
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 1 à 20 μL
À utiliser avec (équipement) Coussin d'air