Learn More
Tork Xpress™ Distributeur de serviettes à mains pliables
Code produit 18856533 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
18856533 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18856533 Fournisseur Tork Code fournisseur 460004
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-10-2026
Design moderne aux surfaces lisses et épurées, avec protection anti-traces de doigts
  • Pour une esthétique harmonieuse de vos toilettes élégantes, notre distributeur de serviettes Image Design s'intégrera parfaitement.
  • Améliorez l'hygiène et réduisez les déchets dans les sanitaires grâce à la distribution unitaire.
  • Évitez les traces disgracieuses : le distributeur d’essuie-mains est doté d’une protection anti-traces de doigts, ce qui réduit le travail de votre personnel.
  • Répondez aux besoins des toilettes à faible et moyenne fréquentation grâce à ce distributeur d'essuie-mains pliables peu encombrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur de serviettes essuie-mains
Couleur Argent
Dimensions (L x l x H) 495 x 346 x 131 mm
Longueur (impériale) 13,62 in
Longueur (métrique) 346 mm
Largeur (impériale) 13,62 in
Largeur (métrique) 495 mm
Hauteur (impériale) 5,15 in
Hauteur (métrique) 131 mm
Capacité Papiers essuie-tout
Matériau Métal, plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Charge latéral
À utiliser avec (équipement) Remplissage H2
Modèle Norme
Quantité 1 de chaque